Orange G
Lieferant: Molekula
Synonyms: Orange G NatriumsalzAcid Orange 10CI 16230Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat
MOLE42617597-25GEA 0 CHF
MOLE42617597-25G
Orange G
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
MW: 452,38 g/mol
Melting Pt: 141 °C
Dichte: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6