Orange G
Lieferant: Roth Carl
0318.1 0318.2
ROTH0318.1EA 21 CHF
ROTH0318.1 ROTH0318.2
Orange G
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Melting Pt: 141 °C
Dichte: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6