Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Hydroxy-1-(salicylidenamino)naphthalen-3,6-disulfonsäure-6-natriumsalz HydratAzomethine-H Mononatriumsalz HydratNatriumhydrogen-4-hydroxy-5-(salicylidenamino)naphthalin-2,7-disulfonat Hydrat
A10927.14EA 578 CHF
A10927.14 A10927.03 A10927.06
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Azomethin H Natriumsalz Hydrat
Formel: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O
MW: 463,42 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149588
CAS-Nummer: 206752-32-1
EINECS: 250-975-3