Indigo
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyms: Pigment Blue 66, Vat Blue 1, Indigotin, 2,2'-Bis(2,3-dihydro-3-oxoindolyliden), Indigo (synthetic), 2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
3903.1 3903.2
ROTH3903.1EA 61.75 CHF
ROTH3903.1 ROTH3903.2
Indigo
Indigo
Formel: C₁₆H₁₀N₂O₂
MW: 262,27 g/mol
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005722
CAS-Nummer: 482-89-3
EINECS: 207-586-9
Merck Index: 12,04977