(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
EHERC16707000EA
53.4
CHF
EHERC16707000
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O MW: 396,91 g/mol Melting Pt: 158…160 °C Flash-Pt: 122 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151248 CAS-Nummer: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |