(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTH6225.1EA 66.95 CHF
ROTH6225.1
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
(-)-Chinin Hydrochlorid Dihydrat
Formel: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396,91 g/mol
Melting Pt: 158…160 °C
Flash-Pt: 122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151248
CAS-Nummer: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1