L(-)-Menthol 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
125401000 125405000 125400050 125400025
ACRO125401000EA 62.2 CHF
ACRO125401000 ACRO125405000 ACRO125400050 ACRO125400025
L(-)-Menthol 99.5%
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Siedepunkt: 212 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: 94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.4 %
Specific optical rotation -48° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH)