VWR®, Blockgewichte, Klasse M1
Lieferant: VWR Collection
611-8298EA 0 CHF
611-8298 611-8299 611-8300 611-8323 611-8324 611-8325 611-8326 611-8327
VWR®, Blockgewichte, Klasse M1
Gewichte Kalibriergewichte
Rechteckige Gewichte aus Gusseisen (Dichte von 7,2 g/cm³).
  • Garantierte Rückverfolgbarkeit durch unauslöschliche individuelle Identifikationsnummer
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Zertifizierungen: Gemäß OIML; COFRAC-akkreditiert.
Verpackung: Die Blockgewichte werden in Kartonverpackung geliefert, um die Gewichte während des Transports zu schützen.