VWR®, Kalibriergewichte, Klasse F1
Lieferant: VWR
VWR®
611-8220EA 472 CHF
611-8220 611-8221 611-8222 611-8029 611-8028 611-8071 611-8231 611-8033 611-8036 611-8234 611-8235 611-8037 611-8232 611-8035 611-8233 611-8238 611-8239 611-8236 611-8038 611-8039 611-8237 611-8040 611-8241 611-8242 611-8041 611-8042 611-8240 611-8201 611-8245 611-8246 611-8202 611-8243 611-8244 611-8249 611-8205 611-8206 611-8247 611-8049 611-8203 611-8248 611-8204 611-8209 611-8207 611-8208 611-8094 611-8093 611-8252 611-8250 611-8251 611-8212 611-8058 611-8213 611-8210 611-8211 611-8216 611-8217 611-8214 611-8215 611-8218 611-8219
VWR®, Kalibriergewichte, Klasse F1
Gewichte Kalibriergewichte
Gewichte aus antimagnetischem und poliertem Edelstahl. Geeignet für elektronische Präzisionswaagen mit mittlerer Auflösung. Gewichte über 20 g weisen Aussparungen für die Justierung auf.
  • Drahtgewichte bis 500 mg in Kobaltlegierung
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Kennzeichnungen
  • Erhältlich mit oder ohne COFRAC-Zertifikat
Zertifizierungen: Entsprechen den OILM R111-Empfehlungen.
Bestellinformation: Alle Gewichte von 1 mg bis 20 kg sind mit oder ohne COFRAC-Zertifikat erhältlich; nähere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite oder bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum. Gewichtsätze sind ebenfalls erhältlich – bitte suchen Sie hierfür nach dem Produkt „Kalibriergewichtssätze, Klasse F1“.
Verpackung: Die Kunststoffboxen sind in Schutzfolie vakuumverpackt, um die Box und das Kalibriergewicht während des Transports zu schützen.