VWR®, Wetterstation
Lieferant: VWR
VWR®
620-2692EA 95.3 CHF
620-2692
VWR®, Wetterstation
Wetterstationen
Diese Wetterstation wird insbesondere in Labors, in der Landwirtschaft, in Büros und an Universitäten verwendet. Mit internem Temperaturfühler.
  • Doppel-Anzeige und Minimum-/Maximum-Speicher
  • Vom Benutzer einstellbarer Temperaturalarm mit Kalender
  • 433 MHz, max. Sendereichweite der Fernmessfühler 30 m, drahtloses Thermometer mit Anschluss von bis zu drei Fernmessfühlern
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind ein Fernmessfühler sowie 2 AA- und 2 AAA-Batterien enthalten.