Water purification systems, RiOs™ 3
Lieferant: Merck
RiOs™ 3
171-0140EA 4190 CHF
171-0140 171-0391 171-0316 171-0317 171-0139 171-0315 171-0126 171-0142
Water purification systems, RiOs™ 3
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das RiOs™ 3 System eignet sich für allgemeine, nicht-kritische Laboranwendungen oder zur Vorbehandlung von Wasser für Reinstwassersysteme und ist somit ideal für alle Typ-III-Wasser-Anforderungen. Dazu gehören manuelles Waschen und Spülen, Puffervorbereitung und die Erzeugung von Speisewasser für Befeuchter, Autoklaven, Glasreinigungsautomaten. Das RiOs 3 System wurde entwickelt für Anwender, die eine kompakte und benutzerfreundliche Lösung suchen, und es wird für seine intuitive Anwendung, seinen geringen Platzbedarf und seine bequeme Wartung geschätzt. Bei der Herstellung von Reinstwasser eignet sich das RiOs™ 3 System ideal als Vorbehandlungsstufe für die Wasseraufbereitungssysteme Synergy® oder Milli-Q®.
Bis zu 30 Liter analysenreines Wasser täglich (Typ III) aus Leitungswasser.
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Die Patrone ist ein einzigartiges Komplettpack, das Vorbehandlung und Umkehrosmose-Membran umfasst.
  • Die Wartung beschränkt sich auf den Austausch einer einzelnen Patrone ein- bis zweimal pro Jahr.
  • Ein hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay zeigt Leitfähigkeit, Temperatur und Wasserstand im integrierten Tank an
  • Integrierter, kompakter 6-Liter-Tank – bei einem höheren Tagesbedarf ist der Anschluss an einen 30- oder 60-Liter-Tank möglich.
Das RiOs™ 3 System eignet sich für allgemeine, nicht-kritische Laboranwendungen oder zur Vorbehandlung von Wasser für Reinstwassersysteme und ist somit ideal für alle Typ-III-Wasser-Anforderungen. Dazu gehören manuelles Waschen und Spülen, Puffervorbereitung und die Erzeugung von Speisewasser für Befeuchter, Autoklaven, Glasreinigungsautomaten. Das RiOs 3 System wurde entwickelt für Anwender, die eine kompakte und benutzerfreundliche Lösung suchen, und es wird für seine intuitive Anwendung, seinen geringen Platzbedarf und seine bequeme Wartung geschätzt. Bei der Herstellung von Reinstwasser eignet sich das RiOs™ 3 System ideal als Vorbehandlungsstufe für die Wasseraufbereitungssysteme Synergy® oder Milli-Q®.
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Die Patrone ist ein einzigartiges Komplettpack, das Vorbehandlung und Umkehrosmose-Membran umfasst.
  • Die Wartung beschränkt sich auf den Austausch einer einzelnen Patrone ein- bis zweimal pro Jahr.
  • Ein hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay zeigt Leitfähigkeit, Temperatur und Wasserstand im integrierten Tank an
  • Integrierter, kompakter 6-Liter-Tank – bei einem höheren Tagesbedarf ist der Anschluss an einen 30- oder 60-Liter-Tank möglich.
Bestellinformation: Das Aufbereitungspaket SmartPak™ (171-0126) muss mit dem System bestellt werden.