Umkehr-Osmose-Anlagen
Lieferant: Werner
ReversinO
172-4216EA 5550 CHF
172-4216 172-4215
Umkehr-Osmose-Anlagen
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Kompakte und preiswerte Anlage zur einfachen Wandmontage. Die ideale Alternative zum Ionenaustauscher. Geringer Wartungsbedarf und geringe Betriebskosten gegenüber Patronengeräten.
  • Aktivkohlefilter 5 µm
  • 2 Manometer und PVC Druckbehälter mit Polyamid-Polysulfon Spiralwickelmembran
  • Durchflussbegrenzer und Schnellspülventil
  • AQUADEMâ 2 DL Entsalzungspatrone, befüllt mit 2 l Einwegharz
  • Leitfähigkeitsmessgerät und Kunststoffhaube mit Sichtfenster