Schüttelwasserbäder, SW22 und SW23
Lieferant: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3580 CHF
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Schüttelwasserbäder, SW22 und SW23
Bäder Schüttelwasserbäder
Diese Edelstahl-Schüttelwasserbäder sind für den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet. Das helle LED-Multi-Display, das bis zu sechs Temperaturwerte anzeigt, ist auch aus großer Entfernung gut ablesbar. Die moderne Mikroprozessor-Technologie mit PID-Temperaturregelung verhindert das Auftreten zu hoher Temperaturen beim Aufheizen und sorgt für eine hohe Temperaturkonstanz. Empfindliches Probengut ist gut geschützt: Sobald die einstellbaren Über- und Untertemperaturwerte erreicht werden, ertönt ein akustischer Intervall-Signalton. Bei zu geringem Füllvolumen im Bad schaltet das SystemMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell SW22 SW23
Environmentally Preferable
Temperaturbereich 20...99,9 °C 20...99,9 °C
Temperaturkonstanz ±0,2 % ±0,02 % ±0,02 %
Shaking speed 20 - 200 min⁻¹ 20 - 200 min⁻¹ 20 - 200 min⁻¹
Heizleistung 2000 W 2000 W 2000 W
Nutzinhalt 8 - 20 L 8 - 20 L
Lineare Hublängen 15 mm 15 mm 25 mm
Innen B×T×H 500×300×180 mm 500×300×180 mm 500×300×180 mm
B×T×H 700×350×260 mm 700×350×260 mm 700×350×260 mm
Gewicht 19,4 kg 21,4 kg 21,4 kg