Siedebäder, SBB Aqua Plus Serie
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
SBBAQUA12PLUS SBBAQUA26PLUS SBBAQUA5PLUS
462-0166EA 2500 CHF
462-0166 462-0170 462-0171
Siedebäder, SBB Aqua Plus Serie
Bäder Heizbäder
Die für den Dauerbetrieb bei über 90 °C Wassertemperatur entwickelten Siedebäder sind mit einer Edelstahlwanne im externen Gehäuse und einer Analogsteuerung zur leichten Temperatureinstellung ausgestattet. Das Bad bietet eine Sicherheitsabschaltung bei zwei festgelegten Temperaturen, die vom Anwender zurückgesetzt werden können.
  • Der Energieregler kann so eingestellt werden, dass ein gleichmäßiges Sieden ohne übermäßiges Dampfaufkommen oder Spritzen aufrecht erhalten werden kann
  • Eine Niveauregelung hält das Wasserniveau ohne Überwachen und manuelles