Wasserbäder, Serie WB
Lieferant: P D UMWELTSCHUTZ UND PRUEFGERA
3297.1.00005 3296.1.00010 3296.1.00020
462-6718EA 0 CHF
462-6718 462-6606 462-6607
Wasserbäder, Serie WB
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Für diese Wasserbäder aus hochwertigem Stahl ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, um vielseitige Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen zu ermöglichen. Die Temperatur kann in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden; eine Kalibrierung unter Verwendung des Istwerts ist möglich. Die Bäder verfügen über einen Auslass mit Schraubverschluss, durch den das Wasser abgelassen werden kann. Bei Bedarf kann ein Ablasshahn separat bestellt werden. Die Bäder können mit Reagenzglasgestellen und mit Halterungen für Erlenmeyer-Kolben verwendet werden.
  • Einfacher Betrieb über ein