Wasserbäder, Serie aqualine
Lieferant: LAUDA
L000598 L000599 L000600 L000601 L000602
LAUDL000598EA 815 CHF
LAUDL000598 LAUDL000599 LAUDL000600 LAUDL000601 LAUDL000602
Wasserbäder, Serie aqualine
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Statische, korrosionsbeständige Edelstahlbäder mit Heizung und Temperatursensoren unterhalb des Tanks für ein maximales Platzangebot. Die stabilen und zuverlässigen Bäder mit zum Schutz vertieften Steuerungen sind leicht zu reinigen. Der minimale Füllstand liegt bei nur 20 mm.
  • Einfacher Betrieb über ein digitales LED-Display
  • Integrierte Übertemperatur-Schutzschaltung
  • Der gewinkelte Deckel verhindert, dass Kondensat in die Proben tropft
  • Gleichmäßige Temperaturverteilung dank der unter dem Tank angebrachten Heizelemente
Temperaturabweichung bei 37 °C: ±0,2 K.
Temperature stability at 37 °C (K): ±0,2
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 22.
Lieferumfang: Wird mit einem transparenten Giebeldeckel aus Polycarbonat, jedoch ohne Gestelle oder Plattform geliefert; benötigtes Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten T = Gesamttiefe (geöffneter Deckel + Steuerung), H = bei geschlossenem Deckel.