Automatische Viskositätsmessung, mit Probennehmer, AVS®Pro III
Lieferant: SI Analytics
SCOI285420030EA 132210 CHF
SCOI285420030
Automatische Viskositätsmessung, mit Probennehmer, AVS®Pro III
Viskosimeter Automatische Kapillarviskosimetersysteme
Der automatische Probennehmer AVS Pro III wurde in erster Linie für Viskositätsmessungen in der Polymer- und Mineralölindustrie entwickelt.
  • Hoher Probendurchsatz
  • Prozess wird mit der AVS Pro Software (im Lieferumfang enthalten) über einen PC (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteuert
  • Das ProClean System und die Mikrodosierung machen Routineaufgaben sicherer, besonders bei aggressiven Probenflüssigkeiten
  • Auswahl zwischen zwei Probengestellen (16×100 ml oder 56×20 ml)
  • Ausgerüstet mit optoelektronischer und TC-Abtastung für lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Proben
  • Probendosierungssystem mit 3-Achsen-Positionierung
Der X-Y-Z-Positionierungsmechanismus ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu acht Viskosimetern in zwei Thermostatbädern bei zwei verschiedenen Messtemperaturen. Dieses Verfahren wird in der Ölindustrie zur Bestimmung des Viskositätsindex eingesetzt.