Automatic capillary viscometers, ViscoSystem® AVC 370
Lieferant: SI Analytics
ViscoSystem®
SCOI1056516EA 53010 CHF
SCOI1056516 SCOI1056518 616-0067 616-0034 616-0028
Automatic capillary viscometers, ViscoSystem® AVC 370
Viskosimeter Automatische Kapillarviskosimetersysteme
Lieferumfang: Die Basisversion beinhaltet ein ViscoPump II Modul zur optischen Detektion (zur Bestimmung der Viskosität von Flüssigkeiten) oder ein ViscoPump II Modul mit Thermoelement-Temperaturdetektion (zur Messung lichtundurchlässiger und schwarzer Flüssigkeiten) sowie die WinVisco 370 Software in einem kompakten 19-Zoll-Gehäuse