Filterpumpe
Lieferant: Usbeck
USBE5751EA 137 CHF
USBE5751 181-0120 181-0119 181-0116 181-0117 181-0118 USBE5720
Filterpumpe
Pumpen Wasserstrahl-Vakuumpumpen
Filterpumpe, messing, vernickelt.
  • Stabil und robust
  • Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm
  • Mit oder ohne Rückschlagventil
  • Lieferung mit Wasseranschluss für Rohre mit einem Innendurchmesser von 14 mm oder Verschraubung für den Anschluss an einen Wasserhahn
  • Vakuummeter steht als Option für alle Modelle zur Verfügung
Stabil und robust. Ein seitlicher Knopf ermöglicht die Verbindung mit einer Vakuumleitung mit einem Innendurchmesser von 8 mm.