Lokales Vakuumnetzwerk VACUU–LAN®
Lieferant: VACUUBRAND
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 563 CHF
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Lokales Vakuumnetzwerk VACUU–LAN®
Ventile Vakuum-Ventile
Das lokale Vakuumnetzwerk VACUU·LAN verbindet mehrere Arbeitsplätze mit einer Vakuumpumpe. Die vielseitigen Bausteine ermöglichen den Anschluss praktisch aller gängigen Vakuumanwendungen wie Rotationsverdampfer, Vakuumkonzentratoren, Geltrockner, Trockenschränke und Filtration. Es kann direkt beim Einbau in neue Labormöbel integriert oder nachträglich in bestehende Laboratorien sichtbar eingebaut werden.
  • Individuelle Anschlussgestaltung, Vakuumanschluss passend zur Anforderung des Arbeitsplatzes
  • Integrierte Rückschlagventile gegen eine wechselseitige Beeinflussung, selbst bei geringem Differenzdruck
  • Bedarfsgesteuerte Vakuumerzeugung , automatisches Ab- und Zuschalten der Vakuumpumpe
  • Flexibler Ausbau, leichte Anpassung an Änderungen der Anforderungen oder des Vakuumanschlusses
  • Praxisgerechter Aufbau, integrierter Einbau (Montagekanal) oder wandmontiert
VACUU·LAN VCL Module: Die Module sind komplett montiert bzw. vormontiert und anschlussfertig. Verschiedene Anschlusselemente ermöglichen den integrierten Einbau in neu geplante Labormöbel, den nachträglichen Einbau in bestehende Laboratorien oder den Ausbau vorhandener älterer Netzwerke. Jedes VCL Modul besteht aus einem Anschlusselement und einem Funktionselement.
Anschlusselemente: Die Anschlusselemente dienen zur Montage auf oder in der Wand und bilden das Verbindungselement zwischen Vakuumnetzwerk und Vakuumanschluss. Die Wahl des Anschlusselementes hängt davon ab, ob das Vakuumnetzwerk in bestehende Laboratorien eingebaut oder in neu geplante Labormöbel integriert werden soll.
Anschlusselement, A1: Zur sichtbaren Verlegung von Vakuumleitungen auf die Wand bzw. auf Labormöbel. Häufig dann zweckmäßig, wenn ein Labor nachträglich ausgestattet werden soll.
Anschlusselement, A5: Zur verdeckten Integration von Vakuumleitungen in Labormöbel. Montage von der Frontseite.
Anschlusselement, A2: Für den Ausbau vorhandener älterer Netzwerke. Wird rückseitig an Paneele, Möbelrückwände und ähnliches montiert.
Anschlusselement, A3: Für den Ausbau vorhandener älterer Netzwerke. Wird in vorhandene Anschlussmuffen eingedreht.
Funktionselemente:
Handregelmodul, VCL 01: Mit Durchfluss-Regelmembrane zum Öffnen und Schließen des Anschlusses und zur Feineinstellung des Saugvermögens.
Absperr-/Regelmodul, VCL 02: Mit Durchfluss-Regelmembrane zur Feineinstellung des Saugvermögens, kombiniert mit einem Kugelhahn zum schnellen Zuschalten und Absperren des Vakuumanschlusses; die Feineinstellung bleibt dabei erhalten.
Absperrmodul, VCL K: Mit Kugelhahn zum Zuschalten oder Absperren der Vakuumversorgung.
Handregel-Abzugsmodul, VCL AR: Bestehend aus einer manuellen Regeleinheit und einem getrennten Vakuumanschluss zum Einbau in Abzüge.
Autoregel-Abzugsmodul, VCL AE: Bestehend aus einer automatischen Regeleinheit, einem getrennten Vakuumanschluss zum Einbau in Abzüge und einem Messanschluss zum Anschluss des Vakuum- Controllers CVC 2 oder VNC 1.
Autoregelmodul, VCL-B 10: VACU mit Anschlusselement A1, M35, zur Wandmontage, bestehend aus A1, B1, C3.
Autoregelmodul, VCL-B 11: VACU mit Anschlusselement A5, M35×1,5 bestehend aus A5, B1, C3.
Regel-/Absperr-/Messmodul, VCL RKM: Wie VCL 02, zusätzlich mit Röhrenfeder-Vakuummeter als Vakuumanzeiger zur schnellen Ablesung und Tendenzerkennung.
Funktionselement, C3B: Saugleitungsventil elektromagnetisch, Gewinde M35×1,5.
The connecting elements are used for mounting on or in the wall and form the connecting element between the vacuum network and the vacuum connector. The selection of the connecting element depends on whether the vacuum network is to be installed in existing laboratories or integrated into newly planned laboratory furniture.