Vakuum-Absaugsysteme, VACUSAFE
Lieferant: Integra Biosciences
VACUSAFE Comfort VACUSAFE Comfort Plus
391-2094EA 2990 CHF
391-2094 181-0270 181-0271
Vakuum-Absaugsysteme, VACUSAFE
Pumpen Vakuum-Absaugsysteme
Das System ermöglicht das Absaugen, Entsorgen oder die Filtration von biologischen oder chemischen Flüssigkeiten auf eine saubere und sehr professionelle Art und Weise. Alle dafür notwendigen Funktionen sind in dem kompakten Design integriert. Das Gerät kann mit einer einzelnen Taste bedient werden und ist jederzeit einsatzbereit.
  • Das Vakuumsystem ist jederzeit einsatzbereit und schnell und einfach zu bedienen
  • Verhindert Kontaminationen des Labors und der Umwelt
  • Modernste Pumpentechnik, sehr leiser Betrieb
  • Pumpe schaltet sich automatisch nach Erreichen des Vakuums ab
  • Leicht zu transportieren, unabhängig von Wasseranschluss und -abfluss
Kontrolliertes Absaugen von Flüssigkeiten aus typischen Laborgefäßen wie Küvetten, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Petrischalen, Rollerflaschen usw. Zum Entsorgen von flüssigen biologischen oder chemischen Abfällen. Filtration von Flüssigkeiten (Medien) mithilfe von Filtersystemen. Kompaktes, benutzerfreundliches Design. Automatische Füllstandsüberwachung verhindert das Überlaufen der Flasche. Zwei hydrophobe Filter, einer innerhalb und einer außerhalb der Ansaugöffnung, schützen das Gerät und die Elektronik vor Feuchtigkeit. Mit Drehknopf für automatische Vakuumkontrolle (300 bis 600 mbar). Chemisch beständige Schnellkupplungen (PVDF) für einfachen Schlauchanschluss. Inklusive VACUBOY-Handoperator und 40-mm-Edelstahladapter. Alle Teile, die mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, wie Flasche, Deckel, Schläuche, Röhrchen und Handoperator, sind autoklavierbar. Bedienerfreundliche Doppelnutzung: An eine VACUSAFE-Flasche können zwei VACUBOY-Handsteuerugen angeschlossen werden (Y-Stück erforderlich).
Lieferumfang: Bei diesem System sind eine 4-l-Flasche aus PP (2-l-Glasflasche bei 181-0271) mit Deckel und PVDF-Schlaucholiven (Schnellkupplungen bei Comfort Plus Modellen), ein Füllstandssensor (nur Comfort Plus Modelle), ein Schlauch-Set mit Filter, Netzteil, eine VACUBOY Handsteuerung und ein 40-mm-Einkanal-Adapter aus Edelstahl enthalten. Wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum, um weitere Informationen zu Zubehör, wie z. B. eine zusätzlichen VACUBOY Handsteuerung, Y-Stücke usw., zu erhalten.