Zubehör für Drehschieberpumpen, RE/RZ
Lieferant: VACUUBRAND
20698000 20698003 20698004 20698006 20698007 20698017 20667052 22614149
181-1211EA 405 CHF
181-1211 181-1221 181-1224 181-1212 181-1213 181-1222 181-0481 VACU22614149
Zubehör für Drehschieberpumpen, RE/RZ
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Abscheider Einlassseite (AK)
Abscheider am Einlass schützen die Pumpe vor Partikeln und Tröpfchen, die die Wartungsintervalle verkürzen und sogar die Lebensdauer und die Betriebsleistung von ölgedichteten Drehschieberpumpen verringern können. Abscheider (AK) schützen die Vakuumpumpe am Einlass vor Partikeln und Flüssigkeitströpfchen. Abscheider-Auffangbehälter aus Kunststoff (PMP) mit guter chemischer Beständigkeit.
Hinweis für RE/RZ 2.5: Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Art.-Nr. 2079715x und RZ 2.5 mit Art.-Nr. 2079812x oder Abscheider 20698006. Für Drehschieberpumpen RE 2.5 mit Art.-Nr. 206More Product Information