Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS
Lieferant: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
A65301903 A65401903 A65501903 A65309903
181-0360EA 0 CHF
181-0360 531-0018 181-0361 EDWAA65309903
Drehschieberpumpen, RV Modelle, EDWARDS
Pumpen Vakuum-Drehschieberpumpen
Diese Hochleistungs-Kreiselpumpen werden in einer Vielzahl an industriellen und Laboranwendungen eingesetzt. Durch Anpassungen über nur eine Steuereinheit bieten sie entweder einen hohen Durchsatz oder ein ultimatives Vakuum. RV Pumpen können durchgängig mit einem Einlassdruck von bis zu 50 mbar betrieben oder so eingestellt werden, dass ein ultimativer Partialdruck von 1×10-4 mbar erreicht wird. Bei Trocknungsanwendungen liegt die Wasseraufnahmefähigkeit bei 290 g pro Stunde bei Dampfdrücken von bis zu 80 mbar (RV 12).
  • Smooth running and quiet (48 dB A at 1 mbar)
  • High vacuum or high throughput switch
  • Inlet and outlet fittings NW 25
  • Operation 110/120 V or 220/240 V, 50/60 Hz