Vakuumsysteme, chemiefest, LABOXACT®
Lieferant: KNF
SEM820 SEM840 SEM842
189-0025EA 3934 CHF
189-0025 189-0026 189-0027
Vakuumsysteme, chemiefest, LABOXACT®
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese Vakuumsysteme eignen sich speziell zur Kontrolle der Prozesse im Rotationsverdampfer. Die patentierte, geschlossene Systemanordnung ermöglicht eine schonende Destillation und hohe Rückgewinnungsraten selbst niedrigsiedender Lösungsmittel.
  • Schonend destillieren dank geschlossenem System
  • Sichere Kontrolle der Verdampfung
  • Hohe Lösungsmittel-Rückgewinnung
  • Wartungsfrei
  • Umweltfreundlich
Lieferumfang: Zum Lieferumfang des Vakuumsystems gehören die chemiefeste Vakuumpumpe, Basisplatte, Kondensator, Feinregulierventil, digitales Vakuummeter,More Product Information