Membranpumpen
Lieferant: Vacuubrand
181-0476EA 1460 CHF
181-0476 181-0477 181-1065 181-1066 181-0478 181-0016 VACU20731002 VACU20731102 181-0437 181-0160 181-0243 181-0045 VACU20734002 181-1038 181-0620 181-1037 181-1034 181-0241 181-0242 181-1033 VACU20738002 VACU20736002 181-1557 181-1039 VACU20732202 VACU20730002 VACU20743002 VACU20743001 181-1083 181-1061 181-1082 181-1580 181-1062 VACU20741002
Membranpumpen
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Membranpumpen sind mechanische, ölfreie Vakuumpumpen. Sie sind einfach in der Handhabung, verbrauchen kein Wasser und erzeugen weder Abwasser noch Altöl. Die Pumpen werden zum Evakuieren oder Umpumpen von Gasen in chemischen oder physikalischen Laboratorien eingesetzt. Sie besitzen ein weites Anwendungsspektrum.
  • In Aluminium- oder Chemieausführung verfügbar
  • Große Auswahl an Enddruck und Saugvermögen, hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Drücken
  • Wartungsfreier Antrieb, wartungsfreundlicher Aufbau, leichter membran- und Ventilwechsel
  • Sehr leise und vibrationsarm
  • Optimierte Lebensdauer der Membrane und Ventile (in der Regel mehr als 10000 Betriebsstunden)
Aluminium-Ausführung
Die Medienberührten Teile sind u.a. aus Aluminium, FPM, PE, PBT. Breites Anwendungsfeld der Vakuumerzeugung für Labor und Betrieb bei nicht aggressiven Gasen wie z.B. Vakuumfiltration, Vakuumentgasung und Vakuumimprägnierung.
FPM-Ventile mit ausgezeichneter Lebensdauer.
Hohes Leistungsvermögen durch großes Zylinder-Schöpfvolumen bei minimalem Totraum.
Optimierte, hochflexible FPM-Doppel-membrane mit Gewebeverstärkung; hohe Betriebssicherheit und Membranlebensdauer.
Als ein-, zwei-, drei- oder vierstufige Pumpen erhältlich.
Kompakte Bauweise.
Zertifizierungen: ATEX Zuverlassung: II 3G IIC T3 X nur interne Atm. (außer ME 4R NT Modell).
Lieferumfang: Umfasst Pumpe mit Schalter, Kabel, Stecker und Betriebsanleitung.