Digitale Stoppuhr, Profil
Lieferant: Hanhart
Profil
609-1243EA 412 CHF
609-1243
Digitale Stoppuhr, Profil
Timer Stoppuhren, digital
Measurements of split times, accumulated time, two consecutive times.
  • Measuring range: 1/100 s
  • Display range: 9 h, 59 min., 59,99 s
  • Start / Stop / Reset functions
  • LCD and water-resistant housing
Lieferumfang: Wird mit Schutzhülle, Kordel und Batterie geliefert.