VWR®, Mechanischer Timer
Lieferant: VWR
VWR®
609-0127EA 15.9 CHF
609-0127
VWR®, Mechanischer Timer
Timer Timer, mechanisch
Dieser Timer mit Ziffernblatt kann bis zu 60 Minuten herunterzählen.
  • Akustischer Alarm
  • Gut sichtbarer roter Pfeil