Optisches und mechanisches Drehzahlmessgerät
Lieferant: Testo
0563.0470
609-0025EA 392 CHF
609-0025
Optisches und mechanisches Drehzahlmessgerät
Tachometer
Dieses optische und mechanische Drehzahlmessgerät ist für die Drehzahlmessung von min⁻¹, Geschwindigkeiten und Längen konzipiert. Eine optische Messung wird zu einer mechanischen Messung, indem ein Adapter für die Sondenspitze oder die Oberflächengeschwindigkeitsscheibe an Motoren, Wellen, Lüftern usw. angebracht wird.
  • Einfache einhändige Bedienung
  • Warnung bei niedrigem Batteriestand
  • Speicherung von Mittel-/Maximum-/Minimalwerten und letztem Wert
  • Messabstand (bis zu 600 mm) durch optische Messung
Lieferumfang: Lieferung im Koffer mit Adapter, Sondenspitze, Laufräder, Reflexmarken, Batterien und Kalibrierungsprotokoll.