Rührer mit Rührverschluss, komplett
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06310000 06310503 06310501 06310505 06310502 06310506 06310504 06310507
441-9711EA 490 CHF
441-9711 LENZ06310503 441-0383 LENZ06310505 LENZ06310502 441-0385 441-0384 441-0386
Rührer mit Rührverschluss, komplett
Rührer Rührwerkzeuge
DURAN® Borosilikatglas, PTFE-Rührblatt und PTFE-Sicherungsschraube. Gasdichter Verschluss für Vakuum-Rührapparaturen bis 10-3 mbar bei Dauerbelastung bis max. 800 min-1.
  • Für Rundkolben von 250 - 2000 ml geeignet
  • Mit Schraubkappe, PP, GL 25