Werkzeuge für Überkopfrührer, propellerähnliche Impeller
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 154 CHF
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Werkzeuge für Überkopfrührer, propellerähnliche Impeller
Rührer Rührwerkzeuge
Hergestellt aus Edelstahl.
  • Für Suspensionen und zur Homogenisierung
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Viskosität
  • Erzeugen eine axiale Strömung