Turbinenrührer
Lieferant: IKA
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 305 CHF
441-2921 441-2922 441-2923
Turbinenrührer
Rührer Rührwerkzeuge
Edelstahl, rostfrei. Ansaugen des Mischguts von oben. Minimale Scherkräfte.
  • Ideal für das Rühren von Flüssigkeiten mit mittlerer bis hoher Drehzahl
  • Erzeugen axiale Strömung