Rührer, Polypropylen
Lieferant: KARTELL
428 430 431 432
442-4100EA 58.2 CHF
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Rührer, Polypropylen
Rührer Rührwerkzeuge
Flügel aus PP, an einem PP-beschichteten Stahlstab befestigt.
  • Autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit