Rührblätter mit abgeschnittenen Enden
Lieferant: COWIE
002.052.1 002.076.1 002.090.1
441-9561EA 8 CHF
441-9561 441-9562 441-9563
Rührblätter mit abgeschnittenen Enden
Rührer Rührflügel
PTFE, für PTFE-Rührwellen. Gesamtdurchmesser 6,5 mm, 3,2 mm dick. Inert. Die glatte Oberfläche verhindert Verunreinigungen und erleichtert die Reinigung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200...+280 °C)  