Vakuum-Rührverschlüsse, Kombi-Vac
Lieferant: GREINER GASSNER
6.0029.10 6.0034.10 6.0045.10 6.0029.16 6.0034.16 6.0045.16 6.0060.16 6.0074.16 6.1029.10 6.0034.00 6.1045.10 6.0060.00 6.0070.00 6.0000.10 6.0000.16 6.0001.10
441-9801EA 962 CHF
441-9801 441-9802 441-9803 441-9804 441-9805 441-9806 441-9807 441-9808 441-9811 441-9812 441-9813 441-9814 441-9815 441-9821 441-9822 441-9831
Vakuum-Rührverschlüsse, Kombi-Vac
Rührer Rührschäfte
Borosilikatglas mit PTFE-Rührverschlusseinsatz und PTB-Schraubkappe, mit idealem Passsitz nach dem Prinzip des Ventilsitzes. Das zu rührende Medium oder Gas kommt mit Glas oder PTFE in Berührung. Da vakuumdichtes Rühren durch den Kaltfluss von PTFE (Hostaflon) nicht erreicht werden kann, befindet sich im oberen Teil des austauschbaren Rührverschlusses ein Dichtungselement aus Viton. Mit diesem Dichtungselement wird eine vakuumdichte Verbindung zwischen Rührverschluss und Rührwelle hergestellt. Die Konstruktion führt zu ausgezeichneten Werten bei Rührversuchen im Vakuumbereich, sowie beiMore Product Information