Magnetrührer, Variomag Maxi Direct
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094713 50119115
442-3132EA 876 CHF
442-3132 HPLT50119115
Magnetrührer, Variomag Maxi Direct
Rührer Magnetrührer
Magnetrührer mit Direktsteuerung und vordefinierten Leistungsparametern sorgt für eine optimierte Rührleistung von verschiedenen Flüssigkeitsvolumen bei minimierter Wärmeleistung.
  • Kompaktes und langlebiges Design
  • Abnutzungs- und wartungsfrei (keine beweglichen Teile wie z. B. Motoren, Riemen oder mechanische Lager)
  • Sichere Anwendung mit niedriger Spannung; automatisches Anlaufen für sichere Beschleunigung des Magnetrührers
  • Datenspeicher-Funktion speichert die neuesten Parameter, auch wenn das Gerät während einer längeren Frist abgeschaltet ist
  • Für sehr viskose Medien geeignet
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 40050: IP 64