Ein- und Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Biosystem Direct und Biosystem
Lieferant: THERMO H + P LABORTECHNIK
50118919 50118915 50118918 50119113 50119114 50118917
HPLT50118919EA 1980 CHF
HPLT50118919 HPLT50118915 HPLT50118918 HPLT50119113 HPLT50119114 HPLT50118917
Ein- und Mehrstellen-Magnetrührer, Variomag Biosystem Direct und Biosystem
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Ein- und Mehrstellenrührer für bis zu 4 Gefäße. Die Modelle Biosystem Direct (mit direkter Steuerung) sind zum Mischen von Kulturbouillons, Microcarrier-Kulturen und Zellsuspensionen geeignet. Die Biosystem Modelle verfügen über eine externe Steuerung und können perfekt in Analyseinstrumente und -systeme integriert werden. Zum Schutz der Kulturen rühren die Geräte langsam und gleichmäßig.
  • Stabile Konstruktion mit Edelstahlgehäuse, Geräte können unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Biosystem Rührer erzeugen nur wenig bis keine Abwärme, so dass die Kulturen ohne potentielle thermische Schäden sanft gerührt werden können
  • Anlaufautomatik für sicheren Rühranlauf
  • Biosystem Direct Geräte können bei -10 bis +40 °C (95% relative Luftfeuchtigkeit), Biosystem Rührer in Inkubatoren oder Kühlräumen bei -10 bis +56 °C (100% relative Luftfeuchtigkeit) eingesetzt werden
  • Bei Modellen mit externer Steuerung ist das Steuergerät Biomodul 40 B erforderlich, das die Drehzahlen der verschiedenen Gefäße synchronisiert und dadurch reproduzierbare Bedingungen gewährleistet
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 64 (Biosystem Direct), IP 68 (Biosystem)
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 64 (Biosystem Direct), IP 68 (Biosystem)
Bestellinformation: Supplied without Biomodul 40 B controller. Please order controller separately.