VWR® VS-CV, Magnetrührer
Lieferant: VWR Collection
442-0550EA 657 CHF
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Magnetrührer
Rührer Magnetrührer
Kompakter Rührer mit chemikalienbeständiger Keramikplatte. Das erhöhte Bedienfeld hilft, Spritzer zu vermeiden. Mit Befestigungsmöglichkeit für Stativstäbe.
  • Leistungsfähiger Motor
  • Starke Magnethaftung verhindert ein Entkoppeln des Rührstäbchens
  • Rückgekoppelte Mikroprozessorsteuerung zur Konstanthaltung der Drehzahl
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.