Elektronische Kontaktthermometer, ETS-D5/ETS-D6
Lieferant: IKA
3378000 3378100
620-8108EA 590 CHF
620-8108 620-8109
Elektronische Kontaktthermometer, ETS-D5/ETS-D6
Thermometer Digitalthermometer
Sorgt für perfekte Temperaturkontrolle ohne Überschwingen der Mediumstemperatur, selbst bei schnellem Aufheizen. Mit optimierter PID-Regelung und RESET-Funktion. Für alle Magnetrührer mit Kontaktthermometeranschluss gemäß DIN 12878, Klasse 2 (z. B. IKA®, Heidolph und Corning mit Adapter AD-C1).
  • Drei Betriebsarten garantieren eine optimale Anpassung an die Arbeitsweise
  • Betriebsart A: eignet sich für Arbeiten mit wechselnden Parametern (von −50 bis +450 °C); Sicherheitstemperatur einstellbar
  • Betriebsart B: eignet sich für den Serienbetrieb, bei immer gleichen Bedingungen
  • Betriebsart C: eignet sich für den unüberwachten Betrieb
  • Alle Werte werden aus dem Speicher übernommen; dadurch perfekter Schutz gegen versehentliches oder missbräuchliches Verstellen
ETS-D6 verfügt über ein integriertes pH-Messgerät und ist ideal für alle Magnetrührer mit Kontaktthermometerbuchse nach DIN 12878, Klasse 2 (z.B. IKA, Heidolph und Corning mit Adapter AD-C1). Es sorgt für eine perfekte Temperaturkontrolle ohne Überschwingen der Mediumstemperatur, selbst bei schnellem Aufheizen.
Operating temperature and humidity:
0...60 °C
≤80% RH
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein Edelstahlmessfühler enthalten. ETS-D6 wird ohne pH-Elektrode geliefert. Eine große Auswahl an Zubehör ist erhältlich; dieses muss separat bestellt werden.
Bitte beachten * plus Fühlertoleranz PT 1000 DIN IEC 751 Klasse A