Zubehör für Spectroquant® NOVA
Lieferant: Merck
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
1.09769.0001EA 707 CHF
1.09769.0001 1.14964.0001 1.09749.0001
Zubehör für Spectroquant® NOVA
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Zur Dokumentation der Analysenwerte können wahlweise ein Standard-Rechner oder ein Drucker angeschlossen werden.
  • Mit der Software Multi-Achat II kann die Datenaufnahme gesteuert werden oder gemessene Analysendaten werden lediglich aufgezeichnet
  • Die Datensätze werden hier als Rohdaten archiviert bzw. in weitergehende Programme wie Excel eingelesen
Anschließbare Photometer: SQ 118, SQ 200, SQ 300, Spectroquant® NOVA 30, Spectroquant® NOVA 60, Spectroquant® NOVA 400.