Siebgewebe
Lieferant: NEOLAB
4-1403 1-2000 1-1600 1-1000 1-900 1-800 4-3300 4-2000 4-1000 4-900 3-3360 3-2400 3-2000 3-1200 3-1000 1-710 1-600 1-500 1-400 1-300 1-250 1-200 1-150 1-105 1-90 1-80 1-70 1-53 1-40 1-30 1-20 1-10 4-700 4-600 4-500 4-400 4-300 4-250 4-200 4-150 4-125 4-90 4-80 4-70 4-60 4-50 4-40 4-30 4-20 4-15 3-710 3-500 3-350 3-295 3-210 3-150 2-70 2-85 2-150 2-210 2-300 2-420 2-500 2-590 2-850 2-1000 4-25
510-9483EA 144 CHF
510-9483 510-9470 510-9471 510-9472 510-9473 510-9474 510-9481 510-9482 510-9484 510-9485 510-9490 510-9491 510-9492 510-9494 510-9495 510-9501 510-9502 510-9503 510-9504 510-9505 510-9506 510-9507 510-9508 510-9509 510-9510 510-9511 510-9512 510-9513 510-9514 510-9515 510-9516 510-9517 510-9521 510-9522 510-9523 510-9524 510-9525 510-9526 510-9527 510-9528 510-9529 510-9531 510-9532 510-9533 510-9534 510-9535 510-9536 510-9537 510-9538 510-9539 510-9551 510-9552 510-9553 510-9554 510-9556 510-9557 510-9561 510-9562 510-9568 510-9569 510-9574 510-9575 510-9576 510-9577 510-9578 510-9579 510-2073
Siebgewebe
Filter Membranfilter
Polyamid-Siebgewebe (Nylon): Die Beständigkeit gegen Säuren ist beschränkt und abhängig von der Konzentration und Temperatur. Gegen Alkalien hervorragend beständig, einschließlich Natron- und Kalilauge. Das chemische Verhalten gegen organische Lösungsmittel ist sehr gut. Temperaturbeständig von 0 bis 130 °C in trockenem Zustand, in Wasser 95 bis 100 °C.
Polyester-Siebgewebe: Weitgehend beständig gegen Säuren. Unbeständig bei Laugen. Temperaturbeständig von -75 bis +150 °C (kurzzeitig), bei längerer Beanspruchung bis 125 °C.
Polypropylen-Siebgewebe: Die Feuchtigkeitsaufnahme bei 95% rel. Luftfeuchte und 25 °C ist weniger als 0,01%. Beständigkeit gegen Laugen selbst in hohen Konzentrationen. Bei organische Lösungsmitteln beschränkt einsetzbar. Temperaturbeständig von -0 bis +150 °C (kurzzeitig), bei längerer Belastung bis 125 °C.
ETFE-Siebgewebe: Die Feuchtigkeitsaufnahme bei 20 °C und 65% r.F. ist 0%. Gute Säure-, Alkali-, Lösungsmittel- und Hydrolysebeständigkeit. Temperaturbeständig von -190 bis +150 °C bei trockenem Zustand.