Rotationsschüttler, Roto-Shake Genie®
Lieferant: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-1102 SI-1104 SI-1100 SI-1103
444-9150EA 2900 CHF
444-9150 444-9185 SCIISI-1100 444-0062
Rotationsschüttler, Roto-Shake Genie®
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Entwickelt für das Rotations-, Wipp- und 3D-Kreisschütteln in einem kompakten und robusten Gerät für ein vollständiges und gleichmäßiges Einweichen von membranbasierten Blot-Proben/Waschungen. Fasst bis zu zwei Kunststoffbehälter (153×153 mm) pro Seite, eine rutschsichere metallische Schüttelplatte (305×305 mm) für übliche Schüttel-/Rührvorgänge oder bis zu vier metallische Halteplatten pro Seite, um gleiche oder unterschiedliche Röhrchengrößen für verschiedene Mischbewegungen aufzunehmen. Erweiterungs-Kits sind für höhere Kapazität und unterschiedliche Behälter erhältlich. Die Plattform kann leicht gereinigt oder dekontaminiert werden.
  • Magnetische Plattform und Clip-Plattensystem – Clips können in einem beliebigen Winkel angebracht werden und eine Vielzahl von Behältern halten
  • Zahlreiche Funktionen – Wippen, Schütteln, lässt sich mit dem optionalen Aufsatz rasch in einen 3-D-Kreisschüttler umfunktionieren
  • Wipp-Plattform für größere offene Behälter geeignet
  • Versiegelte Taschen werden durch Magnetstreifen gesichert, um ein vollständig einheitliches Einweichen und Waschen zu gewährleisten
  • Kann bei 0 bis 38 °C (95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Bestellinformation: Lieferung mit rutschfester Plattform, vier Magnetstreifen für Beutel und jeweils einer der folgenden Halterplatten: für 12× Röhrchen mit Ø 10 - 13 mm, 6× Röhrchen mit Ø 15 - 17 mm und 3× Röhrchen mit Ø 28 - 30 mm.