Vortex-Schüttler, Disruptor Genie®
Lieferant: Scientific Industries
Genie®
SCIISI-DD68EA 1670 CHF
SCIISI-DD68 444-0946 444-0943 444-0945 SCIISI-D268 444-0944
Vortex-Schüttler, Disruptor Genie®
Schüttler Vortex-Schüttler
Eine kostengünstige Alternative zu Ultraschallgeräten für den Zellaufschluss. Das Gerät bietet vielfältige Möglichkeiten zum gleichzeitigen Rühren und Vortexen bei hoher Drehzahl und erhöhter Aufschlussfrequenz. Ideal für schnellen Aufschluss von Hefezellen, Bakterien, pflanzlichem und tierischem Gewebe, Pellet-Resuspensionen und Glasperlverfahren.
  • Timerfunktion: freihändig 0 bis 15 min (analoge Modelle), 0 bis 99 min (digitale Modelle) oder Dauerbetrieb ohne Timer (alle)
  • Verwendung in Kühlräumen oder Inkubatoren
Bestellinformation: Wird mit schnell wechselbarem, aufsteckbarem Standardschüttelaufsatz zur Verwendung als Standard-Vortex-Mixer mit einzelnen Reagenzröhrchen und mit Universalhalter für bis zu 12× 1,5 ml- oder 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen geliefert.