Mit horizontal kreisender Siebbewegung, für Siebe 100/150/200/203/305 und 400 mm Durchmesser
Wird für Trockensiebungen eingesetzt. Fein- und grobkörnige Güter, wie sie u.a. in den Bereichen Müllereien, Brauereien, Chemie, Steine, Erden, Holz- und Kunststoffindustrie anfallen, lassen sich mit der AS 400 control exakt trennen. Die horizontal kreisende Siebgutbewegung ist für die Trennung einiger Produkte wie gemahlenes Getreide, Holzspäne und ähnliche Stoffe besonders vorteilhaft. Beispielsweise schreibt die DIN 53 477 für die Prüfung von Kunststoffen (körnige Pressmassen) sogar die kreisende Siebbewegung vor.
Zertifizierungen: DIN und ISO 9000 ff geeignet
Bestellinformation: Lieferung ohne Siebe oder Zubehör.