Inkubationshauben, TH 15 und TH 30
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6161000 6162000
444-9391EA 4620 CHF
444-9391 444-9392
Inkubationshauben, TH 15 und TH 30
Schüttler Inkubationsschüttler
Die Inkubationshauben haben an drei Seiten Fenster, die vordere Klappe öffnet sich nach oben. Sie können sowohl als eigenständige Geräte als auch zur optimalen Platzausnutzung in Kombination mit Schüttlern von Edmund Bühler eingesetzt werden. Die TH 15 kann mit den Schüttlern KS 15 oder TiMix 5 kombiniert werden und bietet Platz für Erlenmeyerkolben mit einem Liter; die TH 30 kann mit dem Schüttler SM 30 verwendet werden und kann Erlenmeyerkolben mit zwei Litern aufnehmen.
  • Digitale Einstellung und Anzeige der Temperatur
  • Die TH 30 verfügt über Normal- und