Mikroplatten-Schüttler, TiMix 5 and TiMix 5 control
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6167000 6166000
444-9142EA 4660 CHF
444-9142 444-9143
Mikroplatten-Schüttler, TiMix 5 and TiMix 5 control
Schüttler Mikrotiterplatten-Schüttler
Dieser Mikrotiterplatten-Schüttler bietet eine große Kapazität und eine sehr schnelle kreisförmige Bewegung. TiMix 5 ist ein Analoggerät. TiMix 5 Control verfügt über ein digitales Display sowie einen Programmspeicher und kann in automatisierte Analysesysteme integriert werden.
  • Fasst 8 Mikrotiterplatten im Standardaufsatz/Tablar oder bis zu 16 Mikrotiterplatten mit zusätzlichen Tablaren
  • Aufsatz-System erlaubt das Schütteln von bis 48 Mikrotiterplatten
  • Zeitschaltuhr oder Dauerbetrieb (TiMix 5), programmierbare Laufzeit oder Dauerbetrieb (TiMix 5