Überkopfschüttler, Reax 2
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 1710 CHF
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Überkopfschüttler, Reax 2
Schüttler Überkopfmischer
Überkopfmischer mit eindimensionaler Wirbelbewegung für homogenes Mischen, ideal für die Hämatologie, medizinische Diagnostik, Materialprüfung und Biochemie. Mit analogen Drehknöpfen zum Einstellen der Drehzahl.
  • Ausgelegt auf Dauerbetrieb
  • Verwendung verschiedener Gefäße dank einfach zu wechselndem Universaladapter
  • Ideal für kontrollierte Bedingungen; kann bei 0 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in einem Brutschrank oder Kühlraum verwendet werden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
Zertifizierungen: Entspricht DIN 38414 Teil 4-Bestimmung der Eluierbarkeit mit Wasser. IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Lieferumfang: Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.