Laborschüttler, reziprok, SM 30 B und SM 30 B control, SM 30 C und SM 30 A control
Lieferant: Edmund Bühler
444-9322EA 5760 CHF
444-9322 444-9323
Laborschüttler, reziprok, SM 30 B und SM 30 B control, SM 30 C und SM 30 A control
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Tischschüttler, reziprok; geeignet für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 30 kg. Das Universaltablar kann max. 11 bzw. 15 Kolben à 1000 ml bzw. 500 ml aufnehmen, das Combifix Rack-System bietet Platz für 6 bzw. 12 Erlenmeyerkolben à 1000 ml bzw. 500 ml. Durch Auswahl aus dem Sortiment optionaler Aufsätze können viele verschiedene Gefäße aufgenommen werden. 
  • Der SM 30 B ist mit einer analogen Steuerung ausgestattet, der SM 30 B control hingegen verfügt über eine digitale Anzeige mit einer neuen programmierbaren Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder programmierbar
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Verwendung bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränke oder Kühlräumen
  • Kann mit der beleuchteten Inkubationshaube TH 30 bei einer Umgebungstemperatur von +5 bis 50 °C, mit einer Genauigkeit von ±1% des Sollwerts, eingesetzt werden
Bestellinformation: Option: Schüttler mit 46-mm-Hub (nur SM 30 B und SM 30 B control). Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihr Avantor-Vertriebszentrum. Das Universaltablar SM kann maximal die folgende Anzahl an Kolben (entsprechende Größe in Klammern) aufnehmen: 117 (10 ml), 64 (25 ml), 63 (50 ml), 49 (100 ml), 23 (250 ml), 15 (500 ml), 11 (1000 ml), 6 (2000 ml) oder 5 Reagenzglasgestelle. Das Tablar bietet maximal Platz für die folgende Anzahl an Scheidetrichtern (entsprechende Größe in Klammern): 10 (100 ml), 6 (250 ml), 4 (500 ml), 4 (1000 ml) oder 2 (2000 ml).
Lieferumfang: Lieferung inklusive Schüttelplatte und Gummimatte, aber ohne Universaltablar und Gestellsystem. Entsprechendes Zubehör muss separat bestellt werden.
Option: Variante mit 46mm Orbit auf Anfrage erhältlich.
Das Universaltablar SM kann maximal die folgende Anzahl an Kolben (entsprechende Größe in Klammern) aufnehmen: 117 (10 ml), 64 (25 ml), 63 (50 ml), 49 (100 ml), 23 (250 ml), 15 (500 ml), 11 (1000 ml), 6 (2000 ml) oder 5 Reagenzglasgestelle. Das Tablar bietet maximal Platz für die folgende Anzahl an Scheidetrichtern (entsprechende Größe in Klammern): 10 (100 ml), 6 (250 ml), 4 (500 ml), 4 (1000 ml) oder 2 (2000 ml).