Reciprocating shakers, Promax
Lieferant: Heidolph
444-1478EA 2480 CHF
444-1478 444-1420 444-1255 444-1256 444-1473 444-1320
Reciprocating shakers, Promax
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Die Promax Schüttel- und Mischgeräte bieten eine eindimensionale und horizontale Bewegung für kräftiges Schütteln von Kolben und Scheidetrichtern mit Drehknöpfen zur analogen Einstellung der reziproken Frequenz. Das isolierte Gehäuse stellt sicher, dass vom Motor zur Plattform nahezu keine Wärmeübertragung erfolgt. Der Antrieb ist gegen verschüttete und überlaufende Flüssigkeiten geschützt.
  • Drehzahl stufenlos wählbar
  • Modulares System: Kombination aus Promax 1020 und Inkubator 1000 mit flacher oder hoher Inkubationshaube
  • Timer mit akustischem Signalgeber für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Promax 1020: digitaler Timer bis 999 min, Promax 2020: analoger Timer bis 120 min
  • Verwendung bei 0 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 40 (Promax 1020); IP 20 (Promax 2020)
Lieferumfang: Inklusive rutschfester Gummimatte. Große Auswahl an Aufsätzen und Klemmen für bis zu 4 Scheidetrichter, Erlenmeyerkolben und Spannwalzen ist separat verfügbar. Zubehör für Promax 1020 ist Kategorie D, Zubehör für Promax 2020 ist Kategorie E, siehe Eintrag „Zubehör für Heidolph Schüttler“ am Ende des Kreisschüttler-Abschnitts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor Vertriebszentrum.