Zubehör für Mini-Kreisschüttler, KM 2
Lieferant: Edmund Bühler
444-9122EA 68 CHF
444-9122 444-9121 444-9114
Zubehör für Mini-Kreisschüttler, KM 2
Schüttler Kreisschüttler
Das Universaltablar Mini kann maximal 23×10, 15×25, 15×50, 15×100, 6×250, 4×500, 3×1000 or 1×2000-ml-Kolben oder 1 Reagenzglasgestell aufnehmen.
Das Universaltablar KM kann maximal 58×10, 29×25, 27×50, 24×100, 12×250, 8×500, 5×1000 or 2×2000-ml-Kolben oder 3 Reagenzglasgestelle aufnehmen. Es kann auch 4×100 oder 3×250-ml-Scheidetrichter tragen.