Kreisschüttler, KS 501 digital
Lieferant: IKA
2526400 2526403 2526432 25002985 25004451 25004445
444-2700EA 0 CHF
444-2700 444-0499 444-0507 IKAA25002985 IKAA25004451 IKAA25004445
Kreisschüttler, KS 501 digital
Schüttler Kreisschüttler
Flacher Laborschüttler mit Digitalanzeige und großer Auflagefläche. Auch bei extremer Belastung ist der Dauerbetrieb garantiert. Ideal geeignet für größere Gefäße ab 250 ml, z. B. Rundkolben, Erlenmeyer-Kolben, Kulturkolben und Flaschen. Dank der Auswahl an optionalen Halterungsaufsätzen (nicht im Lieferumfang enthalten) kann eine Reihe unterschiedlicher Gefäße eingesetzt werden.
  • Infinitely variable speed control continuous operation or timer operation from 0 to 55 min
  • Can be used at 5 to 50 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room
  • Integrated USB and RS232 interface
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21.
Zubehörinformationen: Schüttler KS 501 digital kann Kolben mit 50×25, 48×50, 25×100, 16×250 oder 12×500 ml aufnehmen.
Bestellinformation: Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte benötigtes Zubehör separat bestellen.